Pyrocatéchol
Fournisseur: Roth Carl
Attention
4249.1
ROTH4249.1EA 23.9 EUR InStock
ROTH4249.1
Pyrocatéchol
Pyrocatéchol
Formule: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 103…105 °C
Densité: 1.0548 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002188
Numéro CAS: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08089
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité