Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium peroxodisulfate

Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Sodium peroxidisulphate, Sodium persulphate, Disodium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid disodium salt

4365.1
ROTH4365.1EA 39.9 EUR InStock
ROTH4365.1
Sodium peroxodisulfate
Sodium peroxodisulfate


Formule: Na₂S₂O₈
MW: 238,11 g/mol
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003501
Numéro CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
ONU: 1505
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08729
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité