Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diisopropylamine

Fournisseur: Roth Carl
Danger

4369.2
ROTH4369.2EA 40.9 EUR InStock
ROTH4369.2
Diisopropylamine
Diisopropylamine


Formule: C₆H₁₅N
Point d'ébullition: 84 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0.717 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008862
Numéro CAS: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
ONU: 1158
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03219
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité