Acide nitrilotriacétique
Fournisseur: Roth Carl
Attention
4384.1
ROTH4384.1EA 79.9 EUR InStock
ROTH4384.1
Acide nitrilotriacétique
Acide nitrilotriacétique
Formule: C₆H₉NO₆
Point d'ébullition: 498 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 242 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004287
Numéro CAS: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
ONU: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06675
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité