Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide molybdophosphorique hydraté

Fournisseur: Roth Carl
Danger

4440.1
ROTH4440.1EA 47.9 EUR InStock
ROTH4440.1
Acide molybdophosphorique hydraté
Acide molybdophosphorique hydraté


Formule: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Point de fusion: 78…90 °C
Densité: 1.62 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149913
Numéro CAS: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07498
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité