Bismuth (III) nitrate basique
Fournisseur: Roth Carl
Danger
4447.1
ROTH4447.1EA 54.9 EUR InStock
ROTH4447.1
Bismuth (III) nitrate basique
Bismuth (III) nitrate basique
Formule: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
Densité: 4.928 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064844
Numéro CAS: 1304-85-4
EINECS: 215-136-8
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité