Plomb (II) oxyde
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Lead monoxide
4456.1
ROTH4456.1EA 0 EUR InStock
ROTH4456.1
Plomb (II) oxyde
Plomb (II) oxyde
Formule: PbO
MW: 223.2 g/mol
Point d'ébullition: 1470
Point de fusion: 888
Densité: 9.5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011164
Numéro CAS: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
ONU: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05431
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité