Diamino-1,6 hexane
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: 1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
4465.1
ROTH4465.1EA 19.9 EUR InStock
ROTH4465.1
Diamino-1,6 hexane
Diamino-1,6 hexane
Formule: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39…42 °C
Densité: 0.66 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008243
Numéro CAS: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
ONU: 2280
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04713
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité