Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium

Fournisseur: Roth Carl
Danger

4469.1
ROTH4469.1EA 189 EUR InStock
ROTH4469.1
Sodium
Sodium


Formule: Na
MW: 22,99 g/mol
Point d'ébullition: 881 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 97.8 °C
Densité: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085307
Numéro CAS: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
ONU: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité