Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mercure (II) oxyde, rouge

Fournisseur: Roth Carl
Danger

4470.1
ROTH4470.1EA 97.9 EUR InStock
ROTH4470.1
Mercure (II) oxyde, rouge
Mercure (II) oxyde


Formule: HgO
Point d'ébullition: 356.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: > 400 °C
Densité: 11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011045
Numéro CAS: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
ONU: 1641
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05908
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité