Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyle acétylacétate

Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Acetoacetic acid ethyl ester, EAA

4474.1
ROTH4474.1EA 52.9 EUR InStock
ROTH4474.1
Ethyle acétylacétate
Ethyle acétylacétate


Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'ébullition: 180.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1.0188 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009199
Numéro CAS: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 13,03793
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité