Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide adipique

Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Hexanedioc acid, 1,6-Hexanedioic acid

4475.1
ROTH4475.1EA 31.5 EUR InStock
ROTH4475.1
Acide adipique
Adipic acid


Formule: HOOC(CH₂)₄COOH
MW: 146,14 g/mol
Point d'ébullition: 337 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151 °C
Densité: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 196 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004420
Numéro CAS: 124-04-9
EINECS: 204-673-3
Merck Index: 13,00163
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58ac39e8ebd69527d91cb2d15a469a2a69506785&vid=ef907d9f9fd34903274c42b99d1d1ac1a8db6dce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité