Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Plomb (IV) oxyde

Fournisseur: Roth Carl
Danger

4479.1
ROTH4479.1EA 72.5 EUR InStock
ROTH4479.1
Plomb (IV) oxyde
Plomb (IV) oxyde


Formule: O₂Pb
Point de fusion: 290 °C
Densité: 9.4 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011165
Numéro CAS: 1309-60-0
EINECS: 215-174-5
ONU: 1872
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,05424
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité