Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexaméthylènetétramine

Fournisseur: Roth Carl
Attention

4484.1
ROTH4484.1EA 41.5 EUR InStock
ROTH4484.1
Hexaméthylènetétramine
Hexaméthylènetétramine


Formule: C₆H₁₂N₄
Point de fusion: 280 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006895
Numéro CAS: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
ONU: 1328
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité