Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Manganèse (IV) oxyde

Fournisseur: Roth Carl
Danger

4486.1
ROTH4486.1EA 39.9 EUR InStock
ROTH4486.1
Manganèse (IV) oxyde
Manganèse (IV) oxyde


Formule: MnO₂
Point de fusion: 535 °C
Densité: 5.03 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003463
Numéro CAS: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité