Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthyle salicylate

Fournisseur: Roth Carl
Attention

4529.1
ROTH4529.1EA 32.5 EUR InStock
ROTH4529.1
Méthyle salicylate
Méthyle salicylate


Formule: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
Point d'ébullition: 432 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…101 °C
Densité: 1.184 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002214
Numéro CAS: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 13,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d636eb895c055579d494c4b8ed1636c32f052dd7&vid=7f7da4bc95980831012b381705f4b5a3f4ab7003&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité