Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triiodométhane

Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Iodoform

4534.1
ROTH4534.1EA 1050 EUR InStock
ROTH4534.1
Triiodométhane
Triiodométhane


Formule: CHI₃
MW: 393,73 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123 °C
Densité: 4.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001069
Numéro CAS: 75-47-8
EINECS: 200-874-5
Merck Index: 13,05055
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité