Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydroxymethanesulfinate de sodium dihydraté

Fournisseur: Roth Carl

4553.1
ROTH4553.1EA 47.5 EUR InStock
ROTH4553.1
Hydroxymethanesulfinate de sodium dihydraté
Hydroxymethanesulfinate de sodium dihydraté


Formule: CH₃NaO₃S·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00150598
Numéro CAS: 6035-47-8
EINECS: 205-739-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité