Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de ruthenium (III)

Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Ruthenium trichloride

4659.1
ROTH4659.1EA 76.5 EUR InStock
ROTH4659.1
Chlorure de ruthenium (III)
Chlorure de ruthenium (III)


Formule: Cl₃Ru
MW: 207,43 g/mol
Point de fusion: 500 °C
Densité: 3.11 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011208
Numéro CAS: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08455
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité