Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Salicylaldéhyde

Fournisseur: Roth Carl
Attention

4662.1
ROTH4662.1EA 25.5 EUR InStock
ROTH4662.1
Salicylaldéhyde
Salicylaldéhyde


Formule: C₇H₆O₂
Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003317
Numéro CAS: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
Merck Index: 13,08405
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité