Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Soufre

Fournisseur: Roth Carl
Attention

4669.1
ROTH4669.1EA 76.9 EUR InStock
ROTH4669.1
Soufre
Soufre


Formule: S
Point d'ébullition: 445 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113…119 °C
Densité: 2.36 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085316
Numéro CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
ONU: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité