Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol

Fournisseur: Roth Carl

4711.1
ROTH4711.1EA 57.9 EUR InStock
ROTH4711.1
1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol
1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol


Formule: C₂₂H₁₆N₄O
Point de fusion: 205.3…206.3 °C
Numéro MDL: MFCD00003905
Numéro CAS: 85-86-9
EINECS: 201-638-4
Merck Index: 12,09054
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité