Méthyle hydroxy-4 benzoate
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate
4748.1
ROTH4748.1EA 38.5 EUR InStock
ROTH4748.1
Méthyle hydroxy-4 benzoate
Méthyle hydroxy-4 benzoate
Formule: HOC₆H₄CO₂CH₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 270…280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 125…128 °C
Densité: 1.1208 g/cm³ (137 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002352
Numéro CAS: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Merck Index: 13,06129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84321052052f4be2a53d8d7ebac7fabe6fc5a435&vid=ede765fad275b2515a8c57ba4499bff313a18983&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité