Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde

Fournisseur: Roth Carl

4831.1
ROTH4831.1EA 72.5 EUR InStock
ROTH4831.1
3,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde
3,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde


Formule: C₁₀H₁₂O₄
Point d'ébullition: 311 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 72…75 °C
Densité: 1.367 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003364
Numéro CAS: 86-81-7
EINECS: 201-701-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité