Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide valérique

Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Pentanoic acid

4874.1
ROTH4874.1EA 39.5 EUR InStock
ROTH4874.1
Acide valérique
Acide valérique


Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 186 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –32 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004413
Numéro CAS: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10042
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité