Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Valérate de méthyle

Fournisseur: Roth Carl

4876.1
ROTH4876.1EA 66.9 EUR InStock
ROTH4876.1
Valérate de méthyle
Valérate de méthyle


Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 126.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –91 °C
Densité: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009478
Numéro CAS: 624-24-8
EINECS: 210-838-0
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité