Alcool cinnamylique
Fournisseur: Roth Carl
4905.1
ROTH4905.1EA 17.5 EUR InStock
ROTH4905.1
Alcool cinnamylique
Alcool cinnamylique
Formule: C₉H₁₀O
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31…34 °C
Densité: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002921
Numéro CAS: 104-54-1
EINECS: 203-212-3
Merck Index: 13,02325
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité