Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5-Dihydroxy-3-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonate de disodium

Fournisseur: Roth Carl

4937.1
ROTH4937.1EA 205 EUR InStock
ROTH4937.1
4,5-Dihydroxy-3-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonate de disodium
4,5-Dihydroxy-3-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonate de disodium


Formule: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₈S₂
Numéro MDL: MFCD00003955
Numéro CAS: 4197-07-3
EINECS: 224-085-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité