Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propylène carbonate

Fournisseur: Roth Carl
Attention

5022.1
ROTH5022.1EA 28.5 EUR InStock
ROTH5022.1
Propylène carbonate
Propylène carbonate


Formule: C₄H₆O₃
Point d'ébullition: 241…242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48.8 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005385
Numéro CAS: 108-32-7
EINECS: 203-572-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité