4-Allylvératrole
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: 4-Allylveratrole, Eugenol methyll ether, 4-Prop-2-enylveratrole, 4-Allyl-1,2-Dimethoxybenzene, 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene, Methyl eugenol, Eugenol methyl ether, Methyleugenol
5073.1
ROTH5073.1EA 99.9 EUR InStock
ROTH5073.1
4-Allylvératrole
4-Allylvératrole
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1,036 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008652
Numéro CAS: 93-15-2
EINECS: 202-223-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité