Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Furaldéhyde

Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: 2-Furfurol, Furfural

5080.1
ROTH5080.1EA 0 EUR InStock
ROTH5080.1
2-Furaldéhyde
2-Furaldéhyde


Formule: C₅H₄O₂
MW: 96,09 g/mol
Point d'ébullition: 162 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –39 °C
Densité: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003229
Numéro CAS: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
ONU: 1199
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,04325
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité