Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium formiate

Fournisseur: Roth Carl
Attention

5093.1
ROTH5093.1EA 55.9 EUR InStock
ROTH5093.1
Ammonium formiate
Ammonium formate


Formule: HCO₂NH₄
Point de fusion: 119…121 °C
Densité: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013103
Numéro CAS: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité