Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vanilline

Fournisseur: Roth Carl
Attention

5108.1
ROTH5108.1EA 102.5 EUR InStock
ROTH5108.1
Vanilline
Vanilline


Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼82 °C
Densité: 1.056 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006942
Numéro CAS: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité