Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure d'anilinium

Fournisseur: Roth Carl
Danger

5113.1
ROTH5113.1EA 102.5 EUR InStock
ROTH5113.1
Chlorure d'anilinium
Chlorure d'anilinium


Formule: C₆H₈ClN
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 198 °C
Densité: 1.2215 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 193 °C
Numéro MDL: MFCD00012958
Numéro CAS: 142-04-1
EINECS: 205-519-8
ONU: 1548
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00616
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité