Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L(+)-Arabinose

Fournisseur: Roth Carl

5118.1
ROTH5118.1EA 49.9 EUR InStock
ROTH5118.1
L(+)-Arabinose
L(+)-Arabinose


Formule: C₅H₁₀O₅
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158…160 °C
Densité: 1.585 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067709
Numéro CAS: 5328-37-0
EINECS: 226-214-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad925ac21d4f12371621b1c44dbb6cda0a12da8&vid=6b9738c515009e5720388ea307490836c3b8afa8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité