Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(+)-Pulegone

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: (+)-Pulegone, (R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-5-Methyl-2-(propan-2-ylidene)cyclohexanone

5168.1
ROTH5168.1EA 0 EUR InStock
ROTH5168.1
(R)-(+)-Pulegone
(R)-(+)-Pulegone


Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063000
Numéro CAS: 89-82-7
EINECS: 201-943-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité