Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1S)-(-)-β-Pinène

Fournisseur: Roth Carl

5172.1
ROTH5172.1EA 99.9 EUR InStock
ROTH5172.1
(1S)-(-)-β-Pinène
(1S)-(-)-β-Pinène


Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0.9034 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 36 °C
Numéro MDL: MFCD00001345
Numéro CAS: 18172-67-3
EINECS: 242-060-2
ONU: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07600
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité