Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 4-méthylbenzylique

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)toluole, p-Tolylmethanol, (4-Methylphenyl)methanol

5263.1
ROTH5263.1EA 0 EUR InStock
ROTH5263.1
Alcool 4-méthylbenzylique
Alcool 4-méthylbenzylique


Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 59 °C
Densité: 0.978 g/cm³ (72 °C)
Numéro MDL: MFCD00004664
Numéro CAS: 589-18-4
EINECS: 209-639-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité