Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thymol

Fournisseur: Roth Carl
Danger

5391.1
ROTH5391.1EA 21.5 EUR InStock
ROTH5391.1
Thymol
Thymol


Formule: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
Point d'ébullition: 233 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 49…51 °C
Densité: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002309
Numéro CAS: 89-83-8
EINECS: 201-944-8
ONU: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09476
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b3268b34e160525798cab810087412f9b9a9db6&vid=7293cafb537e97291a403e856ca7fdb0223ba714&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité