Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de lithium

Fournisseur: Roth Carl

5447.1
ROTH5447.1EA 155 EUR InStock
ROTH5447.1
Acétate de lithium
Acétate de lithium


Formule: H₃CCOOLi
MW: 65,99 g/mol
Point de fusion: 291 °C
Densité: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013057
Numéro CAS: 546-89-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 12,05544
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité