Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide D(-)-tartrique

Fournisseur: Roth Carl
Attention

5529.1
ROTH5529.1EA 63.5 EUR InStock
ROTH5529.1
Acide D(-)-tartrique
Acide D(-)-tartrique


Formule: C₄H₆O₆
Point d'ébullition: 356 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 166…169 °C
Densité: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004238
Numéro CAS: 147-71-7
EINECS: 205-695-6
Merck Index: 12,09235
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité