Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3,4-dihydroxycinnamique

Fournisseur: Roth Carl

5574.1
ROTH5574.1EA 40.9 EUR InStock
ROTH5574.1
Acide 3,4-dihydroxycinnamique
Acide 3,4-dihydroxycinnamique


Formule: C₉H₈O₄
Point d'ébullition: 366 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 234…237 °C
Numéro MDL: MFCD00004392
Numéro CAS: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Merck Index: 12,01673
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité