Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzothiazole

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Benzo[d]thiazole

5689.1
ROTH5689.1EA 0 EUR InStock
ROTH5689.1
Benzothiazole
Benzothiazole


Formule: C₇H₅NS
MW: 135,19 g/mol
Point d'ébullition: 231 °C (1013 hPa)
Densité: 1.246 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005775
Numéro CAS: 95-16-9
EINECS: 202-396-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01108
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité