Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-oxobutyrique

Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: 2-Oxobutanoic acid, 2-Ketobutyric acid, α-Ketobutyric acid

5725.1
ROTH5725.1EA 0 EUR InStock
ROTH5725.1
Acide 2-oxobutyrique
Acide 2-oxobutyrique


Formule: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Point d'ébullition: 178 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…32 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (17 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004164
Numéro CAS: 600-18-0
EINECS: 209-986-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité