Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyrazine

Fournisseur: Roth Carl

5757.1
ROTH5757.1EA 0 EUR InStock
ROTH5757.1
Pyrazine
Pyrazine


Formule: C₄H₄N₂
Point d'ébullition: 115 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52 °C
Densité: 1.0311 g/cm³ (60.9 °C)
Numéro MDL: MFCD00006122
Numéro CAS: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,08047
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité