Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Hexadécanol

Fournisseur: Roth Carl

5762.1
ROTH5762.1EA 72.9 EUR InStock
ROTH5762.1
1-Hexadécanol
1-Hexadécanol


Formule: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Point d'ébullition: 305…330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46…52 °C
Densité: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004760
Numéro CAS: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité