Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Hydroxy-1,4-naphtoquinone

Fournisseur: Roth Carl

5843.2
ROTH5843.2EA 0 EUR InStock
ROTH5843.2
5-Hydroxy-1,4-naphtoquinone
5-Hydroxy-1,4-naphtoquinone


Formule: C₁₀H₆O₃
Numéro MDL: MFCD00001684
Numéro CAS: 481-39-0
EINECS: 207-567-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité