Kaempferol
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
5859.1
ROTH5859.1EA 0 EUR InStock
ROTH5859.1
Kaempferol
Kaempferol
Formule: C₁₅H₁₀O₆
MW: 286.24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016938
Numéro CAS: 520-18-3
EINECS: 208-287-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité