Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Citral

Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal

5937.1
ROTH5937.1EA 48.9 EUR InStock
ROTH5937.1
Citral
Citral


Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point d'ébullition: 229 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < –10 °C
Densité: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006997
Numéro CAS: 5392-40-5
EINECS: 226-394-6
Merck Index: 13,02346
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité