Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Phtalaldéhyde

Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde

5980.1
ROTH5980.1EA 139 EUR InStock
ROTH5980.1
Phtalaldéhyde
Phtalaldéhyde


Formule: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132 °C
Numéro MDL: MFCD00003335
Numéro CAS: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité